Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 Vorbenetzter Dialyseschlauch
Artikelnummer. 11455889
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO unitSize
11455889 10 kDa 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11455889 Lieferant Spectrum™ Labs Lieferanten-Nr. 128118
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Membranen aus reiner regenerierter natürlicher Cellulose mit 1 kDa bis 50 kDa MWCO
Reine regenerierte natürliche Zellulosemembranen mit 1 kDa bis 50 kDa MWCO. Transparent und flexibel, mit Ausnahme von Spectra/Por™ 5. Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran, während höhere Molekulargewichte wie Proteine und Bakterien werden von der Membran zurückgehalten werden. Praktische Spender-Boxen schützen ungenutzte Membranen. Das Glycerin zur Konservierung der Membran muss vor der Verwendung entfernt werden (wenn verwendet). Die Membran drei Stunden lang in entionisiertem Wasser einweichen und dann gut mit fließendem Wasser ausspülen. Spectra/Por™ 5 wird mit einer Schicht porösem Papier verstärkt, um eine dicke, starre Membran für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Scherung zu erhalten.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5 wird trocken mit Glycerin geliefert
  • Spectra/Por™ 6, vorbenetzt, in 0.1%igem Natriumazid geliefert
  • Spectra/Por™ 7, vorbehandelt zur Reduzierung von Spurenkontaminanten, wird in 0.1%igem Natriumazid geliefert, zur molekularen Trennung, für Proteinbindungsstudien, zur Elektrolytentfernung und Entsalzung.
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschläuche
MWCO 10 kDa
Durchmesser (metrisch) 11,5 mm
Länge (metrisch) 10 m
Kapazität (metrisch) 1,1 ml/cm
Menge Je 1