Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 Vorbehandelter Dialyseschlauch
Artikelnummer. 11405929
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
25 kDa
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. MWCO unitSize
11405929 10 kDa 1 Stück
11485949 25 kDa 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11405929
Marke: Spectrum™ Labs 128418
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Praktische Spenderboxen schützen ungenutzte Membranen
Reine regenerierte natürliche Zellulosemembranen mit 1 kDa bis 50 kDa MWCO. Transparent und flexibel, mit Ausnahme von Spectra/Por™ 5. Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran, während höhere Molekulargewichte wie Proteine und Bakterien werden von der Membran zurückgehalten werden. Praktische Spender-Boxen schützen ungenutzte Membranen. Das Glycerin zur Konservierung der Membran muss vor der Verwendung entfernt werden (wenn verwendet). Die Membran drei Stunden lang in entionisiertem Wasser einweichen und dann gut mit fließendem Wasser ausspülen. Spectra/Por™ 5 wird mit einer Schicht porösem Papier verstärkt, um eine dicke, starre Membran für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Scherung zu erhalten.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5 wird trocken mit Glycerin geliefert
  • Spectra/Por™ 6, vorbenetzt, in 0.1%igem Natriumazid geliefert
  • Spectra/Por™ 7, vorbehandelt zur Reduzierung von Spurenkontaminanten, wird in 0.1%igem Natriumazid geliefert, zur molekularen Trennung, für Proteinbindungsstudien, zur Elektrolytentfernung und Entsalzung.
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschläuche
MWCO 10 kDa
Durchmesser (metrisch) 11,5 mm
Länge (metrisch) 5 m
Kapazität (metrisch) 1,1 ml/cm
Menge Je 1