Learn More
Spectrum™ Labs SPECTRA/POR MEMBRANE KIT, 3x0.5M 6MM WIDTH
Artikelnummer. 15370682
Click to view available options
Produkttyp:
Spectra/Por Membrankit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15370682
Marke: Spectrum™ Labs 132 000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Spectra/Por Membrankit
Kitinhalt Biotech grade regenerate Cellulose (rc) dialysis tubing in 3 different mwco, 7 spectra/por closures (3 standard, 3 weighted, magnetic-weighted), one spectra/por dialysis reservoir (1800ml) with stir bar
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfect solution for dialysis applications