Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ ABS Einmodus-Mikroplattenleser mit SoftMax Pro-Software
Artikelnummer. 31936247 Alle ansehen Molecular Devices Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schnittstelle:
PC-Steuerung, interne Software
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schnittstelle Packungsgröße
31936247 PC-Steuerung, interne Software 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31936247 Lieferant Molecular Devices Lieferanten-Nr. ABS
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie zuverlässige Absorptionsmessungen für mikroplattenbasierte Assays durch.
  • Entwickelt für Absorptionserkennungs-Workflows in mikroplattenbasierten Assays
  • Unterstützt UV-Vis-Absorptionsmessungen für lebenswissenschaftliche Anwendungen
  • Ermöglicht eine flexible Assay-Einrichtung mit konfigurierbaren Messparametern
  • Unterstützt mikroplattenbasierte Assay-Workflows über mehrere Anwendungen hinweg
  • Integriert mit SoftMax Pro Software für Datenerfassung und -analyse
  • Unterstützt routinemäßige, absorptionsbasierte Tests mit konstanter und reproduzierbarer Leistung
  • Konzipiert für den Einsatz in Laborumgebungen, die eine zuverlässige Mikroplattenlesung erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Detektortyp Fotodiode
Schnittstelle PC-Steuerung, interne Software
Lichtquelle Xenon-Blitzlampe
Messtechnik Absorption (Oben)
Plattentyp 96- oder 384-Well-Platte
Reading Options Endpunkt
Schütteln Keine
Wellenlängenauswahl Monochromator