Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ i3x Multi-Mode Mikroplatten-Erkennungsplattform mit SoftMax Pro-Software
Artikelnummer. 31936260 Alle ansehen Molecular Devices Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Detektortyp:
PMT
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Detektortyp Packungsgröße
31936260 PMT 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31936260 Lieferant Molecular Devices Lieferanten-Nr. I3X
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie flexible Multimode-Erkennung für mikroplattenbasierte Assays durch. Unterstützt eine breite Palette von Assay-Workflows mit erweiterbaren Detektionsfunktionen.
  • Entwickelt für Multimode-Detektions-Workflows in mikroplattenbasierten Assays
  • Unterstützt eine Reihe von Detektionsfunktionen für vielfältige Anwendungen in den Lebenswissenschaften
  • Ermöglicht eine flexible Assay-Einrichtung mit konfigurierbaren Detektionsparametern
  • Unterstützt biochemische und zellbasierte Assay-Workflows
  • Bietet erweiterbare Funktionalität durch modulare Erkennungsoptionen
  • Integriert mit SoftMax Pro Software für Datenerfassung und -analyse
  • Unterstützt skalierbare Arbeitsabläufe für Forschungs- und Laborumgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inkubatortemperatur 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C
Messgeschwindigkeit 11 Sekunden (96 Wells), 22 s (384 Wells)
Schütteln Linear, Orbital
Plattentyp 6- bis 384-Well-Platten
Detektortyp PMT
Software Type SoftMax Pro
Lichtquelle Xenon-Blitz
Reading Options Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen