Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ iD5e MultiMode-Plattform IN‐AS mit SoftMax Pro-Software
Artikelnummer. 31936313 Alle ansehen Molecular Devices Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Detektortyp:
PMT
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Detektortyp Packungsgröße
31936313 PMT 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31936313 Lieferant Molecular Devices Lieferanten-Nr. ID5EINAS
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie fortschrittliche Multimode-Detektion mit integrierter Flüssigkeitshandhabung durch. Unterstützt flexible Arbeitsabläufe für komplexe, mikroplattenbasierte Assays.
  • Entwickelt für Multimode-Detektions-Workflows in mikroplattenbasierten Assays
  • Unterstützt eine breite Palette von Erkennungsanwendungen für komplexe Prüfabläufe
  • Ermöglicht flexible Assay-Einrichtung mit abstimmbarer Monochromator- und Filtererkennung
  • Unterstützt biochemische und zellbasierte Assay-Workflows in Lebenswissenschaften
  • Beinhaltet integrierte Flüssigkeitshandhabung für die automatisierte Zugabe von Reagenzien
  • Bietet eine verbesserte Nachweisfähigkeit für fortgeschrittene und sich entwickelnde Assay-Anforderungen
  • Beinhaltet Konfiguration, die IN und Plattformoptionen AS für flexible Arbeitsablauf kombiniert
  • Enthält vorkonfigurierte Protokolle zur Unterstützung gängiger Assay-Workflows
  • Integriert mit SoftMax Pro Software für Datenerfassung und -analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inkubatortemperatur 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C
Messgeschwindigkeit 11 Sekunden (96 Wells), 22 s (384 Wells)
Schütteln Linear, orbital, doppelt orbital
Plattentyp 6- bis 384-Well-Platten
Detektortyp PMT
Software Type SoftMax Pro
Lichtquelle Xenon-Blitz
Reading Options Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen