Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ iD5e MultiMode-Plattform STD mit SoftMax Pro-Software
Alle ansehen Molecular Devices ProdukteBeschreibung
- Entwickelt für Multimode-Detektions-Workflows in mikroplattenbasierten Assays
- Unterstützt eine breite Palette von Erkennungsanwendungen für routinemäßige und komplexe Testabläufe
- Ermöglicht flexible Assay-Einrichtung mit abstimmbarer Monochromator- und Filtererkennung
- Unterstützt biochemische und zellbasierte Assay-Workflows in Lebenswissenschaften
- Bietet eine verbesserte Detektionsfähigkeit für sich entwickelnde Assay-Anforderungen
- Bietet eine Standardkonfiguration für flexible und skalierbare Laborabläufe
- Enthält vorkonfigurierte Protokolle zur Unterstützung gängiger Assay-Workflows
- Integriert mit SoftMax Pro Software für Datenerfassung und -analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Inkubatortemperatur | 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C |
| Messgeschwindigkeit | 11 Sekunden (96 Wells), 22 s (384 Wells) |
| Schütteln | Linear, orbital, doppelt orbital |
| Plattentyp | 6- bis 384-Well-Platten |
| Detektortyp | PMT |
| Software Type | SoftMax Pro |
| Lichtquelle | Xenon-Blitz |
| Reading Options | Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen |