Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ L Mikroplatten-Leser mit SoftMax Pro-Software
Artikelnummer. 31936374 Alle ansehen Molecular Devices Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Plattentyp:
96- oder 384-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plattentyp Packungsgröße
31936374 96- oder 384-Well-Platte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31936374 Lieferant Molecular Devices Lieferanten-Nr. SPECTRAMAX L CONFIG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie empfindliche Lumineszenzerkennung für mikroplattenbasierte Assays durch. Unterstützt Lumineszenz-Workflows für eine Vielzahl von Life-Science-Anwendungen.
  • Entwickelt für Lumineszenzdetektions-Workflows in mikroplattenbasierten Assays
  • Unterstützt Anwendungen der Lumineszenzmessung für die lebenswissenschaftliche Forschung
  • Ermöglicht eine flexible Assay-Einrichtung mit konfigurierbaren Detektionsparametern
  • Unterstützt biochemische und zellbasierte Assay-Workflows in Lebenswissenschaften
  • Bietet programmierbare Mess-Workflows für routinemäßige und fortgeschrittene Assays
  • Unterstützt mikroplattenbasierte Screening-Anwendungen in mehreren Formaten
  • Integriert mit SoftMax Pro Software für Datenerfassung und -analyse
  • Entwickelt für die empfindliche Detektion lumineszenter Assay-Signale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Detektortyp Photomultiplier (PMT)
Schnittstelle PC-Steuerung, interne Software
Lichtquelle LED
Messtechnik Lumineszenz (Oben)
Plattentyp 96- oder 384-Well-Platte
Reading Options Endpunkt
Schütteln Keine
Wellenlängenauswahl Filter (FL, Lum.)