Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ M3 Multimode-Mikroplatten-Leser mit SoftMax Pro-Software
Alle ansehen Molecular Devices ProdukteBeschreibung
- Entwickelt für Multimode-Detektions-Workflows in mikroplattenbasierten Assays
- Unterstützt Anwendungen zur Messung von Absorption, Fluoreszenz und Lumineszenz
- Ermöglicht flexible Assay-Einrichtung mit monochromatorbasierter Wellenlängenauswahl
- Unterstützt biochemische und zellbasierte Assay-Workflows in Lebenswissenschaften
- Unterstützt Endpunkt-, kinetische und spektrale Mess-Workflows
- Bietet konfigurierbare Detektionseinstellungen für unterschiedliche Assay-Anforderungen
- Integriert mit SoftMax Pro Software für Datenerfassung und -analyse
- Entwickelt für einen flexiblen und zuverlässigen Betrieb in Laborumgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Inkubatortemperatur | 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C |
| Messgeschwindigkeit | 11 Sekunden (96 Wells), 22 s (384 Wells) |
| Schütteln | Linear, Orbital |
| Plattentyp | 6- bis 384-Well-Platten |
| Detektortyp | PMT |
| Software Type | SoftMax Pro |
| Lichtquelle | Xenon-Blitz |
| Reading Options | Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen |