Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ M5 Cuvette/Mikroplatten-Leser mit SoftMax Pro-Software
Product Code. 31936327 Shop All Molecular Devices Products
Change view
Click to view available options
Detektortyp:
PMT
Unit Size:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Detektortyp Unit Size
31936327 PMT 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31936327 Supplier Molecular Devices Supplier No. M5
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flexible Multimode-Detektion über Mikroplatten- und Cuvette-Formate hinweg. Unterstützt vielfältige Assay-Workflows für lebenswissenschaftliche Anwendungen.
  • Entwickelt für Multimode-Detektions-Workflows in mikroplatten- und küvettebasierten Assays
  • Unterstützt Anwendungen zur Messung von Absorption, Fluoreszenz und Lumineszenz
  • Ermöglicht flexible Assay-Einrichtung mit monochromatorbasierter Wellenlängenauswahl
  • Unterstützt biochemische und zellbasierte Assay-Workflows in Lebenswissenschaften
  • Unterstützt sowohl Mikroplatten- als auch Cuvette-Formate für erweiterte experimentelle Flexibilität
  • Unterstützt Endpunkt-, kinetische und spektrale Mess-Workflows
  • Bietet konfigurierbare Detektionseinstellungen für unterschiedliche Assay-Anforderungen
  • Integriert mit SoftMax Pro Software für Datenerfassung und -analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inkubatortemperatur 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C
Messgeschwindigkeit 11 Sekunden (96 Wells), 22 s (384 Wells)
Schütteln Linear, Orbital
Plattentyp 6- bis 384-Well-Platten
Detektortyp PMT
Software Type SoftMax Pro
Lichtquelle Xenon-Blitz
Reading Options Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen