Learn More
Molecular Devices SpectraMax™ Mini AL System mit SoftMax Pro-Software
Artikelnummer. 31936339 Alle ansehen Molecular Devices Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Software Type:
SoftMax Pro
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Software Type Packungsgröße
31936339 SoftMax Pro 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31936339 Lieferant Molecular Devices Lieferanten-Nr. SMAX MINI AL
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flexible Detektion für mikroplattenbasierte Tests in kompaktem Format durchführen. Unterstützt routinemäßige Screening-Workflows mit Absorptions- und Lumineszenzfähigkeiten.
  • Entwickelt für Multimode-Detektions-Workflows in mikroplattenbasierten Assays
  • Unterstützt Anwendungen zur Messung von Absorptions- und Lumineszenzmessung
  • Bietet eine kompakte Mikroplattenleserlösung für flexible Laborumgebungen
  • Ermöglicht eine einfache Assay-Einrichtung mit konfigurierbaren Detektionsparametern
  • Unterstützt mikroplattenbasierte Workflows für biochemische und zellbasierte Assays
  • Enthält vorkonfigurierte Protokolle zur Unterstützung gängiger Assay-Anwendungen
  • Integriert mit SoftMax Pro Software für Datenerfassung und -analyse
  • Konzipiert für eine einfache Bedienung und einen zugänglichen Betrieb in Forschungslaboren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schütteln Linear, Orbital
Software Type SoftMax Pro