Learn More
Spectrum Labs™ SpectraPor™ Tube-A-Lyzer™ Dialysis Device
Artikelnummer. 11551100
Click to view available options
MWCO:
0,1 bis 0,5 kDa
100 kDa
50 kDa
8 bis 10 kDa
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 11551100
Marke: Spectrum Labs™ 137009
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The SpectraPor™ Tube-A-Lyzer™ Dialysis Device is a self-contained, ready to use separation device that combines convenience and disposability, the dynamic dialysis increases the mass transfer rate and reduces overall dialysis from 1 to 2 days to 12 hours.
Ein revolutionäres Einweg-Dialysegerät, das für die schnelle und schonende Dialyse und Trennung größerer Probenvolumina entwickelt wurde und eine höhere Effizienz sowie eine Produktrückgewinnung aufweist. Erhältlich in 6 MWCOs (0,1 bis 0,5 kD, 3,5 bis 5 kD, 8 bis 10 kD, 20 kD, 50 kD und 100 kD) und zwei Probenvolumina (8 bis 10 ml und 25 bis 28 ml).
Tube-A-lyzer™ ist ein eigenständiges, gebrauchsfertiges Massenübertragungssystem, das eine halbdurchlässige, schlauchförmige Dialysemembran in einem durchsichtigen Reservoirgehäuse enthält, um die Probenkammer von der umgebenden Pufferkammer zu trennen. Die hochreine Biotech Cellulose-Ester(CE)-Membran ist trocken, mit 20 % Glycerin imprägniert und bietet eine hohe molekulare Selektivität. Über die gesamte Länge hat der Membranschlauch ein Arbeitsvolumen von ca. 28 ml (Einheiten mit Sonderlängen für größere oder kleinere Volumina können auf individueller Basis hergestellt werden). Ein weiblicher Luer-Lock-Anschluss befindet sich auf der Oberseite für die Probenaufgabe, Rückgewinnung oder Prozesstests in der membrangekapselten Probenkammer. Die Gehäuse(-Puffer)-Kammer wurde für die dynamische Dialyse entwickelt und ist mit 6 mm-Einlass- und -Auslass-Schlauchanschlüssen ausgestattet, an die flexible Kunststoffschläuche (3/16 x 5/16 Zoll Innendurchmesser) zur Rückführung eines größeren Puffervolumens mit einer Peristaltikpumpe angeschlossen werden können. Alternativ können die Anschlüsse abgedeckt werden, um nur die Pufferkammer für die statische (Standard-)Dialyse zu nutzen. Mehrere Tube-A-Lyzer™ Geräte können parallel angeschlossen werden, um einen größeren Probenvolumen-Verteiler zu erzeugen.
  • Behält den maximalen Konzentrationsgradienten bei
  • Verhindert Polarisation und Verschmutzung der Membran
  • Bietet hypoosmischen Druck zur besseren Trennung
  • Erzielt höhere Probenreinheiten
  • Verkürzt die Zeit von Tagen auf Stunden
  • Gebrauchsfertig und Einwegartikel
  • Steril und pyrogenfrei
  • RC- und CE-Membran in Biotechnologie-Gütegrad (0,1 kD bis 100 kD)
  • Probenkammer mit großem Volumen
  • Umluftdialysator für die Schnelldialyse
Typische Anwendungen:
Entsalzung; Konzentration von Plasma/Serum; Puffer- und pH-Änderung; Proteinvorbereitung für die Elektrophorese; Konzentration von Antikörpern; Entfernung von Kontaminanten; Bindungsstudien; Durchflussdialyse/Chargenanalyse; temperaturgeregelte Dialyse; Aufreinigung von Gewebekulturextrakten; Proteinelution für Elektrophoresegel; Entfernung von Oligosacchariden aus einer Proteinlösung.
Spezifikation
Produkttyp Schlauchförmige Dialysemembran
MWCO 50 kDa
Membran Biotech Cellulose-Ester
Kapazität (metrisch) 8 bis 10 ml