Learn More
Spectrometric Oil Standard D12-010: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti @ 10 μg/g in Aviation Reference Oil, VHG™
Click to view available options
Menge:
200 g
Packungsgröße:
240 Milliliter
Beschreibung
Spectrometric Oil Standard D12-010: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti @ 10 μg/g in Aviation Reference Oil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium |
| CAS | 7429-90-5, 7440-47-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-95-4 |
| Verfahren | RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aluminium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Nickel/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aviation Oil |
| Menge | 200 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 10 μg/g/Chromium 10 μg/g/Copper 10 μg/g/Iron 10 μg/g/Lead 10 μg/g/Magnesium 10 μg/g/Nickel 10 μg/g/Silicon 10 μg/g/Silver 10 μg/g/Sodium 10 μg/g/Tin 10 μg/g/Titanium 10 μg/g |