Learn More
Spektrometrischer Ölstandard D3-100: B, Mo, Zn @ 100 μg/g in Aviation Reference Oil, VHG™
Beschreibung
Spektrometrischer Ölstandard D3-100: B, Mo, Zn @ 100 μg/g in Aviation Reference Oil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Boron/Molybdenum/Zinc |
| CAS | 7440-42-8, 7439-98-7, 7440-66-6 |
| Verfahren | RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Boron/Molybdenum/Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Luftfahrtöl |
| Menge | 240 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 100 μg/g/Molybdenum 100 μg/g/Zinc 100 μg/g |