Learn More
Spektrophotometrie Holmiumoxid-Lösung UV und sichtbare Wellenlänge-Standard 240 nm bis 640 nm, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13502080 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
13502080 100 ml 100 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 13502080
Marke: Reagecon RSPEC00151
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird zur Validierung der Wellenlängenskala eines Spektralphotometers im UV- und sichtbaren Bereich verwendet.
  • Spektralphotometrie-Referenzstandard, Spektralphotometrie-Referenzmaterial.
  • Bietet Spitzenwellenlängen zwischen 240 nm und 640 nm, die einen Spektralscan bei verschiedenen Wellenlängen einschließlich 0.1 ,0.2, 0.5, 1.0 und 2.0 nm Spaltbreiten umfassen.
  • Wird zur Validierung der Wellenlängenskala eines Spektralphotometers im UV- und im sichtbaren Bereich verwendet.
  • Dieser Spektralphotometrie-Standard wird gravimetrisch auf Gewichts/Gewicht-Basis hergestellt.
  • Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die von den Reagecon-Ingenieuren mit rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
  • Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB Ref:265C).
  • Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Die zertifizierten Werte jedes Standards werden mit einem leistungsstarken Spektralphotometer verifiziert, das mit NIST-rückführbaren, ISO-Guide 34-zertifizierten Standards kalibriert ist.
Spezifikation
Verpackung Braune Winchester-Flasche
Menge 100 ml
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: perchloric acid