Learn More
Spectrum™ Dialysebehälter
Description
Includes
Geräuscharmer Rührstab
Der Rührstab erzeugt einen Vortex, der die Dialyseschläuche ins Zentrum zieht und so die Effizienz verbessert.
- 600ml: Für gebrauchsfertige Dialysegeräte bis 1 ml mit Flachschlauchbreiten bis 16 mm
- 1800 ml: Für gebrauchsfertige Dialysegeräte jeder Größe mit Flachschlauchbreiten bis 80 mm
Zur Verwendung mit gebrauchsfertigen Dialysegeräten (RDD) oder Standard-Dialyseschläuchen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Dialysebehälter |
| Material | Polystyrol |
| Durchmesser (metrisch) | 115 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 4.5 Zoll |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4.9 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Kapazität (metrisch) | 600 ml |
| Kitinhalt | Geräuscharmer Rührstab |
| Menge | Je |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet die optimale Umgebung für die Labordialyse |