Learn More
Spectrum™ Dialysebehälter
Artikelnummer. 11760753
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 ml
1800 ml
Höhe (metrisch):
125 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11760753
Marke: Spectrum™ 132005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Geräuscharmer Rührstab
Die optimale Umgebung für die Labordialyse
Der Rührstab erzeugt einen Vortex, der die Dialyseschläuche ins Zentrum zieht und so die Effizienz verbessert.
  • 600ml: Für gebrauchsfertige Dialysegeräte bis 1 ml mit Flachschlauchbreiten bis 16 mm
  • 1800 ml: Für gebrauchsfertige Dialysegeräte jeder Größe mit Flachschlauchbreiten bis 80 mm
Zur Verwendung mit gebrauchsfertigen Dialysegeräten (RDD) oder Standard-Dialyseschläuchen
Spezifikation
Produkttyp Dialysebehälter
Material Polystyrol
Durchmesser (metrisch) 115 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.5 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 11.8 Zoll
Höhe (metrisch) 300 mm
Kapazität (metrisch) 1800 ml
Kitinhalt Geräuscharmer Rührstab
Menge Je
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bietet die optimale Umgebung für die Labordialyse