Learn More
Spectrum™ SPECTRA/POR BIOTECH RC TRIAL KIT MWCO 3.5-5KD 10MM
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6.4 mm
Packungsgröße:
0.50 Meter
Beschreibung
Beinhaltet
- 0.5 m Biotech RC-Schläuche mit Glycerin
- Zwei Universalschlauchverschlüsse
- Fünf Öffnungsplättchen
Spezifikation
Spezifikation
| MWCO | 3,5 bis 5 kDa |
| Durchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Länge (metrisch) | 0,32 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 0.5 m-Schläuche/-Kit |