Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter
Beschreibung
Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Ideal für Straining-, Filter- und Screening-Lösungen oder Suspensionen, die Moleküle oder Partikel mit hohem Molekulargewicht enthalten.
- Nicht absorbierend
- Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Spezifikation
Spezifikation
| Adsorption | Hoch |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
| Material | Nylon |
| Sterilität | Steril |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Offene Fläche | 14% |
| pH-Bereich | 3 bis 10 |
| Größe (metrisch) Öffnung | 20 μm |
| Temperaturstabilität | 180 °C |
| Dicke (metrisch) | 55 μm |
| Mehr anzeigen |