Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter
Click to view available options
Offene Fläche:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50%
55%
Größe (metrisch) Öffnung:
10μ m
20 μm
30 μm
41μ m
53μ m
60μ m
70μ m
100μ m
200 μm
300 μm
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Ideal für Straining-, Filter- und Screening-Lösungen oder Suspensionen, die Moleküle oder Partikel mit hohem Molekulargewicht enthalten.
- Nicht absorbierend
- Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Spezifikation
Spezifikation
| Adsorption | Hoch |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
| Material | Nylon |
| Sterilität | Steril |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Offene Fläche | 21% |
| pH-Bereich | 3 bis 10 |
| Größe (metrisch) Öffnung | 30 μm |
| Temperaturstabilität | 180 °C |
| Dicke (metrisch) | 64 μm |
| Mehr anzeigen |