Learn More
Spectrum™ Spectra/Mesh Woven Polymer Macrofiltration Squares: N (Nylon)
Artikelnummer. 15370912
Ansicht ändern
Click to view available options
Offene Fläche:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50%
55%
Größe (metrisch) Öffnung:
10μ m
20 μm
30 μm
41μ m
53μ m
60μ m
70μ m
100μ m
200 μm
300 μm
Packungsgröße:
3 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Offene Fläche Größe (metrisch) Öffnung unitSize
15370912 50% 300 μm 3 Stück
11501150 55% 200 μm -
15380912 45% 60μ m 3 Stück
15390912 36% 53μ m 3 Stück
11757075 36% 70μ m 3 Stück
11822512 33% 41μ m 3 Stück
12654633 21% 30 μm 3 Stück
11511150 14% 20 μm -
12568498 2% 10μ m 3 Stück
10762926 47% 100μ m 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15370912 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 146486
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Ideal für Straining-, Filter- und Screening-Lösungen oder Suspensionen, die Moleküle oder Partikel mit hohem Molekulargewicht enthalten.
  • Nicht absorbierend
  • Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Spezifikation
Adsorption Hoch
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Material Nylon
Sterilität Steril
Hydrophobizität Hydrophil
Offene Fläche 50%
pH-Bereich 3 bis 10
Größe (metrisch) Öffnung 300 μm
Temperaturstabilität 180 °C
Dicke (metrisch) 200 μm
Typ Spectra Mesh Gewebefilter
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,65 Zoll2