Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter
Artikelnummer. 15380912
Click to view available options
Offene Fläche:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50%
55%
Größe (metrisch) Öffnung:
10μ m
20 μm
30 μm
41μ m
53μ m
60μ m
70μ m
100μ m
200 μm
300 μm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 15380912
Marke: Spectrum™ 146494
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Ideal für Straining-, Filter- und Screening-Lösungen oder Suspensionen, die Moleküle oder Partikel mit hohem Molekulargewicht enthalten.
  • Nicht absorbierend
  • Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
Spezifikation
Adsorption Hoch
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Material Nylon
Sterilität Steril
Hydrophobizität Hydrophil
Offene Fläche 45%
pH-Bereich 3 bis 10
Größe (metrisch) Öffnung 60μ m
Temperaturstabilität 180 °C
Dicke (metrisch) 55 μm
Typ Spectra Mesh Gewebefilter
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,65 Zoll2