Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 1 RC Dialysemembranschläuche 6000 bis 8000 Dalton MWCO
Artikelnummer. 11405849
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
14,6 mm
20,4 mm
25,5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Länge (metrisch):
15 m
15,2 m
30,5 m
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
11405849 14,6 mm 30,5 m 1 Stück
11425849 25,5 mm 30,5 m 1 Stück
11415849 20,4 mm 30,5 m 1 Stück
11455849 76 mm 15 m 1 Stück
11445849 64 mm 15 m 1 Stück
11495839 6,4 mm 15,2 m 1 Stück
11435849 32 mm 30,5 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11405849 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.25 €
    326.00 € / 1 Stück
    Sparen 274.25 €
    45% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Bereitgestellt als Schlauch mit flacher Breite oder flachen Bögen, die gefaltet werden können, um mit mehreren trichterartigen Dialysegeräte kompatibel zu sein. Reine, regenerierte, natürliche Cellulosemembranen mit Molecular Weight Cut Offs von 1000 bis 50,000.
  • Transparent und flexibel
  • Verbindungen mit einem niedrigen Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran
  • Bestandteile mit höherem Molekulargewicht wie Proteine und Bakterien werden durch die Membran zurückgehalten
  • Glycerin konserviert die Membran und muss vor dem Gebrauch entfernt werden
  • Flache Bögen und Scheiben sind für den Gebrauch mit Dialysegeräten lieferbar
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden
Spezifikation
Produkttyp Spektren/Por Dialyseschlauch
MWCO 6 bis 8 kDa
Material Regenerierte Cellulose
Durchmesser (metrisch) 14,6 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,57 in.
Länge (angloamerikanisch) 15,2 m (100 ft.)
Länge (metrisch) 30,5 m
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 39,2 bis 249,8 °F
Temperaturbereich (metrisch) 4°bis 121 °C
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung