Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 1 RC Dialysemembranschläuche 6000 bis 8000 Dalton MWCO
Beschreibung
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Bereitgestellt als Schlauch mit flacher Breite oder flachen Bögen, die gefaltet werden können, um mit mehreren trichterartigen Dialysegeräte kompatibel zu sein. Reine, regenerierte, natürliche Cellulosemembranen mit Molecular Weight Cut Offs von 1000 bis 50,000.
- Transparent und flexibel
- Verbindungen mit einem niedrigen Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran
- Bestandteile mit höherem Molekulargewicht wie Proteine und Bakterien werden durch die Membran zurückgehalten
- Glycerin konserviert die Membran und muss vor dem Gebrauch entfernt werden
- Flache Bögen und Scheiben sind für den Gebrauch mit Dialysegeräten lieferbar
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spectra/Por 1 Dialyseschlauch |
| MWCO | 6 bis 8 kDa |
| Material | Regenerierte Cellulose |
| Durchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.25 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) | 49.8 ft. |
| Länge (metrisch) | 15,2 m |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 39,2 bis 249,8 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4°bis 121 °C |
| Menge | Jeweils |
| Mehr anzeigen |