Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 RC Dialysemembranschläuche 3500 Dalton MWCO
Artikelnummer. 10142634
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,5 mm
34 mm
29 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10142634 29 mm 1 Stück
11425859 11,5 mm 1 Stück
11435859 34 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10142634 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132724
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Bereitgestellt als Schlauch mit flacher Breite oder flachen Bögen, die gefaltet werden können, um mit mehreren trichterartigen Dialysegeräte kompatibel zu sein. Reine, regenerierte, natürliche Cellulosemembranen mit Molecular Weight Cut Offs von 1000 bis 50,000.
  • Transparent und flexibel
  • Verbindungen mit einem niedrigen Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran
  • Bestandteile mit höherem Molekulargewicht wie Proteine und Bakterien werden durch die Membran zurückgehalten
  • Glycerin konserviert die Membran und muss vor dem Gebrauch entfernt werden
  • Flache Bögen und Scheiben sind für den Gebrauch mit Dialysegeräten lieferbar
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden
Spezifikation
Produkttyp Spectra/Por 3 Dialyseschlauch
MWCO 3,5 kDa
Material Regenerierte Cellulose
Format Tubing
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,77 in.
Länge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Zusammensetzung Enthält Glyzerin als Feuchthaltemittel
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 39,2 bis 249,8 °F
Temperaturbereich (metrisch) 4°bis 121 °C
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung