Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Beschwerte, paarige Verschlüsse
Artikelnummer. 11540910
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
Packungsgröße:
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11540910 23 mm 20 Stück
10423404 12 mm 20 Stück
11550910 35 mm 20 Stück
11560910 55 mm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11540910 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 €
    240.00 € / 20 Stück
    Sparen 117.00 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
  • 10 Paare (20 Verschlüsse)/Packung
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschlauchverschluss
Membran Regenerierte Cellulose
Material Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 23 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Gepaart
Farbe Orange oder weiß
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 121 °C
Menge 20 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten