Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Beschwerte, paarige Verschlüsse
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
- 10 Paare (20 Verschlüsse)/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dialyseschlauchverschluss |
| Membran | Regenerierte Cellulose |
| Material | Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Gepaart |
| Farbe | Orange oder weiß |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 250 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 121 °C |
| Menge | 20 Packung |
| Mehr anzeigen |