Learn More
Spectrum™ Standard RC Ready-to-use Spectra/Por™ Dialysebeutel
Artikelnummer. 15390772
Ansicht ändern
Click to view available options
MWCO:
12 bis 14 kDa
3,5 kDa
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,14 in.
1.33 in.
Membran:
Spectra/Por 4
Spektren/Por 2
Spektren/Por 3
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Durchmesser (angloamerikanisch) Membran Packungsgröße
15390772 3,5 kDa 1.33 in. Spektren/Por 3 10 Stück
15330762 12 bis 14 kDa 1,14 in. Spektren/Por 2 10 Stück
15310772 12 bis 14 kDa 1,14 in. Spectra/Por 4 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15390772 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 €
    356.19 € / 10 Stück
    Sparen 47.81 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für große Probenvolumina
  • Material: Regenerierte Cellulose
  • Länge: 60 cm (23.62 in.)
  • An einem Ende versiegelt, am anderen Ende offen
  • Trichter oben für einfaches Befüllen mit Proben
  • Lieferung in 0.05%igem Natriumazid (muss vor der Verwendung gespült werden)
Spezifikation
Produkttyp Dialysesäcke
MWCO 3,5 kDa
Membran Spektren/Por 3
Material Regenerierte Cellulose
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.33 in.
Länge (angloamerikanisch) 23.6 Zoll
Länge (metrisch) 600 mm
Breite (metrisch) 54 mm
Kapazität (metrisch) 50 bis 400 ml
Kitinhalt 0.05 % Natriumazid-Konservierungsmittel
Menge 10 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für große Probenvolumina, Trichter zur einfachen Probenbefüllung oben angebracht