Learn More
Spectrum™ TRANSFERTUBE ECONOMY PACK
Artikelnummer. 15301062
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15301062 4 ml 1000 Stück
1 options
Artikelnummer. 15301062
Marke: Spectrum™ 190195
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Transferieren und Durchstechen von flüssigen und festen Proben
  • Material: Polypropylen
  • Volumen: 4 ml
  • 153 mm Länge × 6 mm Durchmesser
  • Innendurchmesser: 16.5 mm
  • AD: 20 mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 ml
Länge (metrisch) 175 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Bakterielle oder virale Kolonien auf Agar in der Mikrobiologie, Pulver, viskose Lösungen, Schlämme, Flüssigkeiten, Boden-, Schlamm-, Matsch- und Kernproben
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Produkttyp Transportröhrchen