Learn More
B Braun™ Spencer Wells hämostatische Pinzetten
Artikelnummer. 15870352
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
15870352 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15870352 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BH332R
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pinzetten, die zum Komprimieren von Arterien, zum Versiegeln kleiner Blutgefäße und zum Herausschieben von Arterien bei chirurgischen Eingriffen verwendet werden.
  • 130 mm Länge
  • Gerade Backe
  • Aus Edelstahl.
Spezifikation
Produkttyp Pinzette
Länge (metrisch) 130 mm
Material Edelstahl
Spitzenform Gerade Backen