Learn More
Spermidin, ∽98 %, molekularbiologische Reagenzienqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11418302 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418302 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11418302 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219485225
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermidin
CAS 124-20-9
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich Ungefähr 99 %
Summenformel C7H19N3
MDL-Nummer MFCD00008229
Menge 25 g
Synonym Spermidin, 1,5,10-Triazadecan, 4-Azaoctamethylendiamin, 4-Azaoctan-1,8-diamin, n1-3-Aminopropylbutan-1,4-diamin, 1,4-Butandiamin, N-3-Aminopropyl, n-3-Aminopropylbutan-1,4-Diamin, n-3-Aminopropyl-1,4-Butan-Diamin, 1,4-Diaminobutan, N-3-Aminopropyl, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
InChI-Schlüssel ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCCCNCCCN
IUPAC-Name N'-(3-Aminopropyl)butan-1,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 145.25
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
Formelmasse 145.25
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermidine Free Base
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermidine Free Base