Learn More
Spermidine, TRC
Artikelnummer. 30137826
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137826 25 g 25 Gramm
30132761 5 g 5 Gramm
30003572 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137826 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68040025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-20-9
Summenformel C7 H19 N3
Molekulargewicht (g/mol) 145.25
Synonym 1,4-Butanediamine, N1-(3-aminopropyl)-;1,4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)- (8CI,9CI), Spermidine (6CI), 1,5,10-Triazadecane, 1,8-Diamino-4-azaoctane, 4-Azaoctane-1,8-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, N-(3-Aminopropyl)-4-aminobutylamine, N-(4-Aminobutyl)-1,3-diaminopropane, Spermidin
IUPAC-Name N'-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
SMILES NCCCCNCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermidine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
Formelmasse 145.1579
Reinheit (%) >95%