Learn More
Spermin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047649
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11385325 1 g 1 Gramm
11395325 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11385325
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19562.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71-44-3 | C10H26N4 | 202.35 g/mol
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA Spermine is essential for both normal and neoplastic tissue growth. It is involved in the modulation of calcium-dependent immune processes. It plays an important role in cellular proliferation and differentiation as well as inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bindet an die polyaminmodulierende Stelle von NMDA Spermin ist essentiell für das normale und neoplastische Gewebewachstum. Es ist an der Modulation von Kalzium-abhängigen Immunprozessen beteiligt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung und hemmt die neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS).
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Wasser und niederen Alkoholen. Unlöslich in Äther, Benzol und Petrolether.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-44-3
Summenformel C10H26N4
Molekulargewicht (g/mol) 202.35
MDL-Nummer MFCD00008215
InChI-Schlüssel PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
IUPAC-Name N,N'-Bis(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermine
Schmelzpunkt 28°C to 30°C
Siedepunkt 150°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1751791
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8743
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol,water and lower alcohols. Insoluble in ether,benzene and petroleum ether.
Formelmasse 202.35
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Spermine