missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spermine synthase Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18210901 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18210901 0.05 mg 0.05 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18210901

Marke: Novus Biologicals NB10075148

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chicken Polyclonal Antibody

Spermine synthase Polyclonal specifically detects Spermine synthase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Spermine synthase
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000
Zusammensetzung PBS with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P52788
Gen-Alias EC 2.5.1.22, MRSRSpS, Snyder-Robinson X-linked mental retardation syndrome, Spermidine aminopropyltransferase, spermine synthase, SPMSYSRS
Gensymbole SMS
Wirtsspezies Chicken
Immunogen The immunogen for this antibody was a sequence from 206a.a. to 335a.a. from Spermine synthase(a 368a.a. long protein)
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6611
Testspezifität Spermine synthase
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.