Learn More
Spermientetrahydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445329 1 g 1 Gramm
15455329 5 g 5 Gramm
15465329 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15445329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63060.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.50 €
    34.65 € / 1 Gramm
    Sparen 3.85 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Bindet an die polyamine Modulationsstelle von NMDA
Spermine tetrahydrochloride, is used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers. Spermine tetrahydrochloride was used to precipitate DNA for flow cytometric analysis from fresh frozen breast cancer tissue, archival tissue of salivary gland, renal and thyroid tumors2 and red blood cells of chicken.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Spermintetrahydrochlorid, wird zur Fällung von DNA aus salzarmen wässrigen Puffern verwendet. Spermintetrahydrochlorid wurde zur Fällung von DNA für die durchflusszytometrische Analyse aus frisch gefrorenem Brustkrebsgewebe, Archivgewebe aus Speicheldrüsen-, Nieren- und Schilddrüsentumoren2 und roten Blutzellen von Hühnern verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (348.2 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 306-67-2
Summenformel C10H30Cl4N4
Molekulargewicht (g/mol) 348.18
MDL-Nummer MFCD00012914
InChI-Schlüssel XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
PubChem CID 9384
IUPAC-Name tetrahydrogen (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amine tetrachloride
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermine tetrahydrochloride
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 3911771
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (348.2g/L at 20°C).
Formelmasse 348.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermine tetrahydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine tetrahydrochloride