Learn More
Cole-Parmer™ Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) Spec-Caps™ Tassen
Artikelnummer. 15390542 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Höhe (metrisch):
8 mm
9 mm
Menge:
1.000/Packung
100/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Menge unitSize
15390542 31 mm 8 mm 1.000/Packung 1000 Stück
15360542 33 mm 8 mm 100/Packung 100 Stück
15300552 38 mm 9 mm 100/Packung 100 Stück
15310552 38 mm 9 mm 1.000/Packung 1000 Stück
15380542 31 mm 8 mm 100/Packung 100 Stück
15340542 30 mm 8 mm 100/Packung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15390542 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3619AM
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Diese Röntgenfluoreszenzanalysen Spec-Caps™ Becher erleichtern die Herstellung von gepressten Pulverprobenplättchen für die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA), die optische Emissionsspektroskopie (OES) und andere Analyseverfahren.
Aluminiumbecher unterstützen die Herstellung von Presspulver-Probenscheiben für XRF.
  • Verstärkt die Probenscheiben, um Absplitterungen und Brüchen zu widerstehen.
  • Erleichtert das Entnehmen von Probenscheiben aus der Pelletform.
  • Minimiert Kontamination während der Probenhandhabung.
  • Schützt die Bohrung der Pelletform bei abrasiven Proben.
  • Flache, dünnwandige Aluminiumbecher bilden den Boden und die Seiten des fertigen Pellets und tragen zur Verstärkung der XRF-Pellets bei.
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) RFA-Spektrometer
Typ Probenbecher
Beschreibung Produziert Pellets von 31 x 5 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) RFA
Höhe (angloamerikanisch) 0,31 in.
Höhe (metrisch) 8 mm
Menge 1.000/Packung