Learn More
Cole-Parmer™ XRF X-Cell™ Einweg-Folien für Probenbecher
Artikelnummer. 15350562 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Mylar
Dicke:
0,25 mil
Packungsgröße:
500 Bögen
Artikelnummer. Material Dicke unitSize
15350562 Mylar 0,25 mil 500 Bögen
1 options
Artikelnummer. 15350562
Marke: Cole-Parmer™ 3515
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reißfeste und haltbare Fensterfolie. Bei den SPEX SamplePrep XRF X-Cell Einwegprobenbechern sind die Zellen mit Fensterfolie abgedeckt, die als Probenfenster dient und so eine gleichmäßige Übertragung der Röntgenstrahlen ermöglicht.
  • Weniger Leckagen, die das Spektralphotometer beschädigen könnten
Bestellinformation
In einer Vielzahl von Materialien erhältlich, die jeweils gegen eine Reihe von Chemikalien beständig sind. Alle Größen sind mit X-Cell-Probenbechern kompatibel.
Specifica
Zur Verwendung mit (Geräte) RFA-Spektrometer
Typ Fensterfolie
Beschreibung Window Film Circles
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.25 Zoll
Durchmesser (metrisch) 8.2 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Muster einer Fensterabdeckung
Material Mylar
Menge 500/Box
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 300 °C
Dicke 0,25 mil
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.