Learn More
Cole-Parmer™ XRF X-Cell™ Einweg-Folien für Probenbecher
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
1 Rolle
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Einweg-Mahlfläschchen, ideal zum Zerkleinern von weichen, spröden Materialien und zum Mischen von Flüssigkeiten und Pulvern in der Schwingmühle™
- Kompatibel mit dem Mehrfachprobenadapter für das Mahlen von Proben in der Schwingmühle™ 8000M und der Schwingmühle™ 8000D
- Volumen: 2,5 ml Empfohlene Mischung/Mahlbelastung: 1 mL
- Geeignet zum Mahlen von Suspensionen
- 1/2 in Durchmesser x 1 in Länge (12,7 mm x 25,4 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mischröhrchen zum Homogenisieren von weichem Gewebe |
| Kapazität (metrisch) | 1 ml |
| Probenvolumen (metrisch) | 1 mL |
| Durchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Länge (metrisch) | 25,4 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (metrisch) | 5,08 cm |
| Material | Polystyrol |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatibel mit dem Mehrfachprobenadapter 8010 für das Mahlen von Proben in der Schwingmühle™ 8000 M und der Schwingmühle™ 8000 D |
| Mehr anzeigen |