Learn More
Cole-Parmer™ Prep-Aid™ Mahlhilfen
Artikelnummer. 15124097 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Typ:
Cellulose-Bindemittel
Paraffin-Bindemittel
UltraBind
Menge:
150 g
450 g
Packungsgröße:
150 Gramm
450 Gramm
Artikelnummer. 15124097
Marke: Cole-Parmer™ 3644450
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden.
  • Vermischt sich schnell und vollständig mit Proben bei 10 bis 25 Gewichts-% zu RFA-Probentellern.
  • Feuchtigkeitsbeständig, kontaminiert Proben nicht
  • Bindet zwischen 200 und 250 Probenteller bzw. bietet eine Matrix für 25 bis 35 unterstützte Probenteller.
Cellulose-Bindemittel
  • Lässt sich unverdünnt als Probenmatrix im Kolben-Gleitschuh-Verfahren verwenden.
  • Backt während der Lagerung in der Flasche nicht an.
UltraBind™
  • Lässt sich unverdünnt als Probenmatrix im Kolben-Gleitschuh-Verfahren verwenden.
  • Beständig gegen Feuchtigkeit, Rissbildung und Anschwellung bei der Lagerung
  • Niedrige NaCl Konzentration
Paraffin-Bindemittel
  • Bildet luftbeständige Probenteller, da das wachsartige Bindemittel die Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills
Typ UltraBind
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden
Partikelgröße ≤20 μm
Menge 450 g