Learn More
Cole-Parmer™ Prep-Aid™ Mahlhilfen
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Typ:
Cellulose-Bindemittel
Paraffin-Bindemittel
UltraBind
Menge:
150 g
450 g
Packungsgröße:
150 Gramm
450 Gramm
Beschreibung
Ideal für Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden.
- Vermischt sich schnell und vollständig mit Proben bei 10 bis 25 Gewichts-% zu RFA-Probentellern.
- Feuchtigkeitsbeständig, kontaminiert Proben nicht
- Bindet zwischen 200 und 250 Probenteller bzw. bietet eine Matrix für 25 bis 35 unterstützte Probenteller.
- Lässt sich unverdünnt als Probenmatrix im Kolben-Gleitschuh-Verfahren verwenden.
- Backt während der Lagerung in der Flasche nicht an.
- Lässt sich unverdünnt als Probenmatrix im Kolben-Gleitschuh-Verfahren verwenden.
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Rissbildung und Anschwellung bei der Lagerung
- Niedrige NaCl Konzentration
- Bildet luftbeständige Probenteller, da das wachsartige Bindemittel die Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills |
| Typ | UltraBind |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden |
| Partikelgröße | ≤20 μm |
| Menge | 150 g |