Learn More
Cole-Parmer™ Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) Prep-Aid™ Mahlhilfsmittel und Probenbinder
Product Code. 15370552 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Typ:
Cellulose-Bindemittel
Paraffin-Bindemittel
UltraBind
Menge:
150 g
450 g
Unit Size:
150 Gramm
450 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ Menge Unit Size
15370552 Paraffin-Bindemittel 150 g 150 Gramm
15340552 Cellulose-Bindemittel 150 g 150 Gramm
15350552 Cellulose-Bindemittel 450 g 450 Gramm
15360552 UltraBind 150 g 150 Gramm
15124097 UltraBind 450 g 450 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15370552 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 3646150
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bereiten Sie Proben für reproduzierbare und kontaminationsfreie Ergebnisse mit der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) vor. Prep-Aid™ Mahlhilfsmittel und Probenbinder.
Ideal für Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden.
  • Wählen Sie Bindemittel je nach Anwendungsfall in Pulver-, Tabletten- oder Flüssigform.
  • Eine qualitativ hochwertige Probenvorbereitung ist der Schlüssel zu konsistenten und zuverlässigen Analyseergebnissen.
  • Pulver eignen sich ideal für Proben, die nach dem Pressen zerbröseln oder abblättern.
  • Sie vermischen sich schnell und vollständig mit den Proben und bilden so XRF-Probenplättchen (Röntgenfluoreszenz-Probenplättchen).
  • Tabletten sind eine effiziente Methode, um Bindemittel auf XRF-Probenplättchen aufzutragen.
  • Die Flüssigkeit vermischt sich leicht mit der Probe.
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) SamplePrep Mischer, SamplePrep Mühlen
Typ Paraffin-Bindemittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden
Partikelgröße ≤20 μm
Menge 150 g