Learn More
Cole-Parmer™ Prep-Aid™ Bindemittel
Artikelnummer. 15380552 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Paraffin-Bindemittel
Menge:
450 g
Packungsgröße:
450 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Menge unitSize
15380552 Paraffin-Bindemittel 450 g 450 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15380552 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3646450
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Ideal für Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden.
  • Vermischt sich schnell und vollständig mit Proben bei 10 bis 25 Gewichts-% zu RFA-Probentellern.
  • Feuchtigkeitsbeständig, kontaminiert Proben nicht
  • Bindet zwischen 200 und 250 Probenteller bzw. bietet eine Matrix für 25 bis 35 unterstützte Probenteller.
Cellulose-Bindemittel
  • Lässt sich unverdünnt als Probenmatrix im Kolben-Gleitschuh-Verfahren verwenden.
  • Backt während der Lagerung in der Flasche nicht an.
UltraBind™
  • Lässt sich unverdünnt als Probenmatrix im Kolben-Gleitschuh-Verfahren verwenden.
  • Beständig gegen Feuchtigkeit, Rissbildung und Anschwellung bei der Lagerung
  • Niedrige NaCl Konzentration
Paraffin-Bindemittel
  • Bildet luftbeständige Probenteller, da das wachsartige Bindemittel die Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt.
Spezifikation
Typ Paraffin-Bindemittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proben, die nach dem Pressen zerbröckeln oder abgetragen werden
Partikelgröße ≤20 μm
Menge 450 g