Learn More
Cole-Parmer™ Tungsten carbide vial set Steel jacket, 55ml, 57 x 64mm, screwcaps & balls x
Artikelnummer. 15390512 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Ideal zum Mahlen harter, spröder Proben für analytische Feinheit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
15390512 Ideal zum Mahlen harter, spröder Proben für analytische Feinheit 1 Set
1 options
Artikelnummer. 15390512
Marke: Cole-Parmer™ 8004SS
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beinhaltet
Zwei 0,5 in (11,2 mm) Wolframkarbidkugeln und sechs zusätzliche 39322 Viton-Dichtungen
Ideal für das Mahlen von harten, spröden Proben zu einer analytischen Feinheit im 8000M-Mischer/Mühle™ und 8000D-Doppelmischer/Mühle
  • Schraubverschlüsse und Fläschchengehäuse bestehen aus Edelstahl 304 und sind mit Wolframkarbid ausgekleidet.
  • Auch für das Anmischen von Pulvern und Emulsionen nützlich
  • Der Stahlmantel schützt die Mahlschalen für das Mahlen in extremen Umfeldern.
  • Dichtungen aus Viton sorgen für eine verbesserte Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
  • Hohe Abriebfestigkeit; langlebig und sehr hoher Wirkungsgrad
  • Härter und schwerer als Stahl, dadurch schnelleres Mahlen mit weniger Kontamination
  • Geeignet zum Mahlen von Suspensionen
Spezifikation
Produkttyp Schleif-Set
Kapazität (angloamerikanisch) 1,85 oz.
Kapazität (metrisch) 55 mL
Material W, C, Co, Ta, Ti, Nb, Stahl
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,25 in.
Durchmesser (metrisch) 5,7 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Mahlen harter, spröder Proben für analytische Feinheit
Härte 8,5+
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Höhe (metrisch) 6,35 cm
Enthält 2 x 0,5 in. (11,2 mm) Wolframkarbidkugeln und 6 zusätzliche Viton™-Dichtungen
Material (sekundär) Wolframkarbid
Verpackungsmenge Je 1
Probenvolumen (angloamerikanisch) Mahlen: 0,1 bis 0,33 oz., Mischen: 0,85 oz.
Probenvolumen (metrisch) Mahlen: 3 bis 10 ml, Mischen: 25 ml
Gewicht (angloamerikanisch) 0,02 lb.
Gewicht (metrisch) 10 g