Learn More
KGW Isotherm™ Sphärische Dewargefäße
Artikelnummer. 10517901
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 1000mL
Gehäuse 5000mL
Gehäuse 10000mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10517901 Gehäuse 10000mL 1 Stück
10370822 Gehäuse 1000mL 1 Stück
10302861 Gehäuse 5000mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10517901 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 1294
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Dewargefässe in Kugelform zur Lagerung von LN2, nach DIN 12492, mit einer Aluminiumschutzumhüllung, Tragegriff und lose aufliegendem Deckel.
  • TYP: 24 AL
  • Volumen: 10L
  • Verdampfung LN2: 0,6 l/24h
  • φ Hals Innen: 65mm
  • φ/H Aussen: 330/480mm
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 330mm
Innenhöhe (metrisch) 380mm
Höhe (metrisch) 480mm
Kapazität (metrisch) Gehäuse 10000mL