Learn More
KGW Isotherm™ Sphärische Dewargefäße
Artikelnummer. 10507901
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10507901 5000 ml 1 Stück
10145500 3 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10507901 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 1293
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Lagerung und zum Transport von flüssigem Stickstoff. KGW Isotherm™ Kugelförmige Dewargefäße werden aus Borosilikatglas hergestellt 3.3.
  • Niedrige Verdampfungsrate
  • Gute Kippstabilität
  • Standardausführung komplett versilbert
  • Abdeckung aus gebürstetem Aluminium
  • Mit Griff und lose aufliegendem Deckel
Spezifikation
Kappentyp Lose aufliegender Deckel
Innendurchmesser (metrisch) Öffnung 60 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport von flüssigem Stickstoff
Innenhöhe (metrisch) 350
Höhe (metrisch) 450 mm
Enthält Loser Deckel und Griff
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Innendurchmesser (metrisch) 250 mm
Material Aluminiumabdeckung