Learn More
BD Spherotech8 Peak Validation Beads (FL4)
Artikelnummer. 12877880
Click to view available options
Menge:
8 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12877880
Marke: BD 653145
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
8-Peak validation bead tests are designed to fluoresce in all channels on most flow cytometers and cell sorters, to measure subtle differences in fluorescence levels.
  • Check fluorescence sensitivity and resolution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 6-Peak validation beads
Produkttyp Validation Beads
Zur Verwendung mit (Geräte) Flow cytometry and Cell sorters
Menge 8 ml
Größenverteilungen 8 mL