missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sphingosine Kinase 1/SPHK1 Antibody (M540), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18666834 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18666834 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18666834

Marke: Novus Biologicals NBP323419

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Sphingosine Kinase 1/SPHK1 Monoclonal antibody specifically detects Sphingosine Kinase 1/SPHK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Sphingosine Kinase 1/SPHK1
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon M540
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:250, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:200
Zusammensetzung PBS, 1 mg/mL BSA and 50% Glycerol
Gen-Alias EC 2.7.1.91, sphingosine kinase 1, SPHKSK 1, SPK, SPK 1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Clone M540 was generated from a Sphingosine Kinase 1/SPHK1 synthetic peptide (coupled to carrier) corresponding to amino acids in the C-terminal region of mouse Sphingosine Kinase 1/SPHK1. This sequence has high homology to human and rat Sphingosine Kinase 1/SPHK1, and is not homologous to sequences in Sphingosine Kinase 2/SPHK2. [UniProt# Q8CI15]
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8877
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.