Learn More
Spiclomazin, TRC
Artikelnummer. 30411784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411784 50 mg -
30417932 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30411784 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68176050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24527-27-3
Summenformel C22H24ClN3OS2
Molekulargewicht (g/mol) 446.03
Synonym Clospirazine, 8-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
IUPAC-Name 8-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)Propyl]-1-thia-4,8-Diazaspiro[4.5]Decan-3-one
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC5(CC4)NC(=O)CS5)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spiclomazine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24ClN3OS2/c23-16-6-7-20-18(14-16)26(17-4-1-2-5-19(17)29-20)11-3-10-25-12-8-22(9-13-25)24-21(27)15-28-22/h1-2,4-7,14H,3,8-13,15H2,(H,24,27)
Formelmasse 445.1049