Learn More
Spike Probenanalyse-Standard I für CLP, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11465968 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465968 125 ml 125 Milliliter
11475968 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465968 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. SPIKE1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Al200μg/ml
As200μg/ml
Ba200μg/ml
Se200μg/ml
Tl200μg/ml
Fe100μg/ml
Co50μg/ml
Mn50μg/ml
Ni50μg/ml
Pb50μg/ml
Sb50μg/ml
V50μg/ml
Zn50μg/ml
Cu25μg/ml
Cr20μg/ml
Ag5μg/ml
Be5μg/ml
Cd5 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ICP-Spike-Probe 1
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren GC-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF
Menge 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten in 5 % HNO3/tr Weinsäure/tr HF:
Al    •200 μg/ml
Sb    •50 μg/ml
As    •200 μg/ml
Ba    •200μ g/ml
Be    •5 μg/ml
Cd    •5μ g/ml
Cr    •20μ g/ml
Co    •50 μg/ml
Cu    •25 μg/ml
Fe    •100 μg/ml
Pb    •50μ g/ml
Mn    •50 μg/ml
Ni    •50 μg/ml
Se    •200μ g/ml
Ag    •5μ g/ml
Tl    •200 μg/ml
V    •50 μg/ml
Zn    •50 μg/ml
Produkt nur für den Laborgebrauch