Learn More
Brookfield™ Spindel LV-3
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl der Güte 302
- Für den Einsatz mit Brookfield Viskosimetern und Rheometern mit Standard-LV-Drehmoment
Spezifikation
Spezifikation
| Viskositätsbereich | 200 bis 400.000 cP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsviskosimeter Modelle 98945-00/98945-05 |
| Material | Edelstahl (302) |